Learn More
Chlorhydrate de 2-(chlorométhyl)quinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Chloromethyl)quinoline Hydrochloride |
| CAS | 3747-74-8 |
| Formule moléculaire | C10H9Cl2N |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-(Chloromethyl)quinoline Monohydrochloride, 2-Chloromethylchinoline Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;/h1-6H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCc1ccc2ccccc2n1 |
| Nom IUPAC | 2-(chlorométhyl)quinoline ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.09 |
| Poids de la formule | 213.0112 |