Learn More
2-chloronaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10289780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10289780 5 g Flacon en verre 5g
10299780 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10289780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404840050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-58-7 | C10H7Cl | 162.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-58-7
Formule moléculaire C10H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 162.62
Numéro MDL MFCD00035731
Clé InChI CGYGETOMCSJHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 2-chloro, 2-chloro naphthalene, beta-chloronaphthalene, halowax, 2-chlornaftalen, rcra waste number u047, 2-chloro-naphthalene, .beta.-chloronaphthalene, 2-chlornaftalen czech, unii-49o81u3iti
CID PubChem 7056
Nom IUPAC 2-chloronaphtalène
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloronaphthalene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57°C to 60°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 256°C
Point d’éclair 125°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 2152
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,ether and chloroform
Poids de la formule 162.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloronaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.