Learn More
2-Acide chloronicotinique 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468956
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468956 250 g 250g
11448956 10 g 10g
11458956 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17082.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2942-59-8 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2942-59-8
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.553
Numéro MDL MFCD00006236
Clé InChI IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloronicotinic acid, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-nicotinic acid, 2-chloro nicotinic acid, chloronicotinic acid, nicotinic acid, 2-chloro, 2-chloronicotinicacid, 2-chloroisonicotinicacid, 2chloronicotinic acid
CID PubChem 76258
Nom IUPAC Acide 2-chloropyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloronicotinic acid
Point de fusion ∼180°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 119023
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 99%