Learn More
Acide 2-chloronicotinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloronicotinic acid |
| CAS | 2942-59-8 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Cl N O2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Nicotinic acid, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloronicotinic acid, 3-Carboxy-2-chloropyridine, CNIS, NSC 378 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccnc1Cl |
| Nom IUPAC | Acide 2-chloropyridine-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 157.55 |
| Poids de la formule | 156.9931 |