Learn More
2-Chlorophénol, 98+%
Code produit 10722231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10722231 5 g Flacon en verre 5g
10072250 100 g Flacon en verre 100g
10635632 500 g Flacon en verre 500g
10239603 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
11954681 10 kg Bidon en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10722231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180990050
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS : 95-57-8 | C₆H₅ClO | 128,56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-57-8
Formule moléculaire C6H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Numéro MDL MFCD00002159
Clé InChI ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
CID PubChem 7245
ChEBI CHEBI:47083
Nom IUPAC 2-chlorophénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenol
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 8.0°C
Densité 1.2620g/mL
Point d’ébullition 173.0°C to 175.0°C
Point d’éclair 63°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4OH
Indice de réfraction 1.5580 to 1.5600
Quantité 5 g
Beilstein 06,183
Merck Index 15,2157
Gravité spécifique 1.262
Informations sur la solubilité Solubility in water: 28.5g/l (20°C). Other solubilities: freely soluble in solutions of sodium hydroxide,, alcohol and ether, soluble in aromatic solvents
Viscosité 4.11 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 98+%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement