Learn More
2-Chlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484063 5000 g 5000g
11474063 250 g -
11464063 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10311.0I
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128.555 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-57-8
Formule moléculaire C6H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 128.555
Numéro MDL MFCD00002159
Clé InChI ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
CID PubChem 7245
ChEBI CHEBI:47083
Nom IUPAC 2-chlorophénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenol
Point de fusion 7°C to 8°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.559
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2021
Beilstein 1905114
Merck Index 14,2154
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 99%