Spécification
| CAS | 95-57-8 |
| Point de fusion | 8°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 173°C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Formule moléculaire | C6H5ClO |
| Numéro MDL | 2159 |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de la formule | 128.56g/mol |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Chlorophenol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.