Learn More
Acide 2-chlorophénoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324374 100 g 100g
11314374 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324374 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00926.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 614-61-9 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-61-9
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.59
Numéro MDL MFCD00004298
Clé InChI OPQYFNRLWBWCST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenoxyacetic acid, 2-chlorophenoxy acetic acid, o-chlorophenoxyacetic acid, 2-2-chlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 2-chlorophenoxy, acide o-chlorophenoxyacetique, acetic acid, o-chlorophenoxy, unii-x2512m5l7q, acetic acid, chlorophenoxy
CID PubChem 11969
Nom IUPAC Acide 2-(2-chlorophénoxy)acétique
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenoxyacetic acid
Point de fusion 147°C to 152°C
Quantité 100 g
Beilstein 1103151
Poids de la formule 186.59
Pourcentage de pureté ≥98%