Learn More
(2-Chlorophenyl)diphenylmethanol, TRC
Code produit 17983375
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17983375 100 mg 100mg
17902685 25 mg 25mg
17974025 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17983375 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC377905100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66774-02-5
Formule moléculaire C19 H15 Cl O
Poids moléculaire (g/mol) 294.77
Synonyme (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol, Clotrimazole Imp. A (EP), Benzenemethanol, 2-chloro-α,α-diphenyl-, Methanol, (o-chlorophenyl)diphenyl- (6CI), NSC 170882, TRAM 3, o-Chlorophenyldiphenylmethanol, Benzenemethanol, 2-chloro-α,α-diphenyl- (9CI, ACI), 2-Chloro-α,α-diphenylbenzenemethanol (ACI)
Nom IUPAC (2-chlorophenyl)-diphenylmethanol
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Chlorophenyl)diphenylmethanol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
Poids de la formule 294.0811
Pourcentage de pureté >95%