Learn More
2-Chlorophenyl isocyanate, 98%
Code produit 11467034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467034 25 g 25g
11457034 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467034 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21489.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.82€
    123.65€ / 25g
    Économisez 20.17€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 2-4°C
Point d’ébullition 203°C
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquid