Learn More
2-Isothiocyanate de chlorophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483767 5 g 5g
11493767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18238.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2740-81-0 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2740-81-0
Formule moléculaire C7H4ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 169.626
Numéro MDL MFCD00004801
Clé InChI DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenyl isothiocyanate, 2-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanato, benzene, chloroisothiocyanato, 1-chloro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-chlorophenyl ester, 2-chlorobenzenisothiocyanate, acmc-1ccw5, o-chlorophenylisothiocyanate, o-chlorophenyl isothiocyanate
CID PubChem 123171
Nom IUPAC 1-chloro-2-isothiocyanatobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenyl isothiocyanate
Densité 1.287
Quantité 5 g
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6608
Numéro UN UN2922
Beilstein 2081473
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Poids de la formule 169.64
Pourcentage de pureté 97%