Learn More
Isothiocyanate de 2-chlorophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10480521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10480521 25 g 25g
10140122 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10480521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292240250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2740-81-0 | C7H4ClNS | 169.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2740-81-0
Formule moléculaire C7H4ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 169.63
Numéro MDL MFCD00004801
Clé InChI DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenyl isothiocyanate, 2-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanato, benzene, chloroisothiocyanato, 1-chloro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-chlorophenyl ester, 2-chlorobenzenisothiocyanate, acmc-1ccw5, o-chlorophenylisothiocyanate, o-chlorophenyl isothiocyanate
CID PubChem 123171
Nom IUPAC 1-chloro-2-isothiocyanatobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenyl isothiocyanate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
Couleur Jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.2900g/mL
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.6598 to 1.6618
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.29
Formule linéaire NCSC6H4Cl
Beilstein 12, 601
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Poids de la formule 169.63
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorophenyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.