Learn More
Chlorure de (2-chlorophényl)méthanesulfonyl, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| % min. CAS | 97.0 |
| Quantité | 1 g |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Poids de la formule | 225.09 |
| Pourcentage de pureté | 97% |