Learn More
Phosphorodichlorate de 2-chlorophényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490423 25 g 25g
11480423 5 g 5g
11400433 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490423 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11505.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15074-54-1 | C6H4Cl3O2P | 245.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15074-54-1
Formule moléculaire C6H4Cl3O2P
Poids moléculaire (g/mol) 245.42
Numéro MDL MFCD00009704
Clé InChI VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl dichlorophosphate, o-chlorophenyl dichlorophosphate, phosphorodichloridic acid, 2-chlorophenyl ester, o-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl phosphoric acid dichloride, 2-chlorophenyl chlorophosphonochloridate, acmc-20anxn, o-chlorophenylphosphonyl dichloride, 2-chlorophenyl dichloridophosphate #
CID PubChem 84775
Nom IUPAC 1-Chloro-2-dichlorophosphoryloxybenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Densité 1.491
Point d’ébullition 82°C to 84°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair 105°C (221°F)
Indice de réfraction 1.538
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 911009
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 245.43
Pourcentage de pureté ≥98%