Learn More
2-Chlorophénylacétonitrile, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorophenylacetonitrile |
| Point de fusion | 21°C to 24°C |
| Point d’ébullition | 240°C to 242°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.544 |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Beilstein | 2043683 |
| Poids de la formule | 151.6 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |