Learn More
Chlorure de 2-chlorophénylacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10298463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10298463 25 g Flacon en verre 25g
10266623 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10298463 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 395080250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51512-09-5 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51512-09-5
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
Numéro MDL MFCD00130223
Clé InChI WIHSAOYVGKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenylacetyl chloride, 2-2-chlorophenyl acetyl chloride, acetyl chloride, 2-2-chlorophenyl, o-chlorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 2-chloro, 2-chlorophenylacetyl chloride stabilized with copper chip, acmc-1auqq, o-chlor-phenylacetylchlorid, o-chloro-phenylacetyl chloride, 2-chloro-phenylacetyl chloride
CID PubChem 182669
Nom IUPAC 2-(2-chlorophényl)chlorure d’acétyle
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chlorophenylacetyl chloride
% min. CAS 96.0
Couleur Jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.3100g/mL
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5480 to 1.55
Plage de pourcentage du dosage 97%
Gravité spécifique 1.31
Formule linéaire ClC6H4CH2COCl
Poids de la formule 189.04
Pourcentage de pureté 97%