Learn More
2-Chlorophénylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420258 5 g 5g
15410258 1 g 1g
15430258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53441.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 873-31-4 | C8H5Cl | 136.578 g/mol
2-Chlorophenylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chlorophénylacétylène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’hexane.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-31-4
Formule moléculaire C8H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 136.578
Numéro MDL MFCD00269951
Clé InChI DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenylacetylene, 2'-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-2-ethynyl-benzene, benzene, 1-chloro-2-ethynyl, 1-chlor-2-ethinylbenzol, o-chlorphenylacetylen, o-chlorophenylacetylene, pubchem2550, 2-chlorophenyl acetylene, 2;-chlorophenylacetylene
CID PubChem 585995
Nom IUPAC 1-chloro-2-éthynylbenzène
SMILES C#CC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenylacetylene
Densité 1.125
Quantité 5 g
Indice de réfraction 1.571
Point d’ébullition 82°C (12 mmHg)
Informations sur la solubilité Soluble in hexane.
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté 98%