Learn More
2-chlorophénylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10656620 1 g 1g
10169389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434750010
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 873-31-4 | C8H5Cl | 136.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-31-4
Formule moléculaire C8H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 136.58
Numéro MDL MFCD00269951
Clé InChI DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenylacetylene, 2'-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-2-ethynyl-benzene, benzene, 1-chloro-2-ethynyl, 1-chlor-2-ethinylbenzol, o-chlorphenylacetylen, o-chlorophenylacetylene, pubchem2550, 2-chlorophenyl acetylene, 2;-chlorophenylacetylene
CID PubChem 585995
Nom IUPAC 1-chloro-2-éthynylbenzène
SMILES C#CC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chlorophenylacetylene
% min. CAS 97.5
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Point d’ébullition 82°C (16.0 hPa)
Poids de la formule 136.58
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorophenylacetylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.