Learn More
Acide 2-chlorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorophenylboronic acid |
| Point de fusion | 94.0°C to 95.0°C |
| % min. CAS | 96.0 |
| Couleur | Blanc |
| % max. CAS | 100.0 |
| Quantité | 1 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Show More |