Learn More
Acide 2-chlorophénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorophenylboronic Acid |
| CAS | 3900-89-8 |
| Formule moléculaire | C6H6BClO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (o-Chlorophenyl)boronic Acid, 2-Chlorobenzeneboronic Acid, 2-Chlorophenylboronic Acid, (2-Chlorophenyl)-boronic Acid, o-Chloro-benzeneboronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1ccccc1Cl |
| Nom IUPAC | Acide 2(-chlorophényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.37 |
| Poids de la formule | 156.0149 |