Learn More
Chlorhydrate de 2-chlorophénylhydrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10133340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10133340 5 g Flacon en verre 5g
10563501 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10133340 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 149140050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 41052-75-9 | C6H8Cl2N2 | 179.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41052-75-9
Formule moléculaire C6H8Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 179.04
Numéro MDL MFCD00012928
Clé InChI ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hcl, 2-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, 2-chlorophenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2-chlorophenyl-, monohydrochloride, 2-chlorophenylhydrazinehydrochloride
CID PubChem 443287
ChEBI CHEBI:1046
Nom IUPAC (2-chlorophényl)hydrazine;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 186°C to 188°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4NHNH2·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 15, 422
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 179.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Paillettes