Learn More
Chlorhydrate de 2-chlorophénylhydrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418106 5 g 5g
11428106 25 g 25g
11438106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14136.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 41052-75-9 | C6H8Cl2N2 | 179.04 g/mol
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride is used to study intrinsic resistance of Mycobacterium smegmatis to fluoroquinolones, used for treatment of Mycobacterium tuberculosis. It may be used in pyrazoline synthesis. It can be used to produce N-azepan-2-ylidene-N'-(2-chloro-phenyl)-hydrazine with 7-methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine at heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2-Chlorophénylhydrazine est utilisé pour étudier la résistance intrinsèque de Mycobacterium smegmatis aux fluoroquinolones, utilisées pour le traitement de Mycobacterium tuberculosis. Il peut être utilisé dans la synthèse de la pyrazoline. Il peut être utilisé pour produire de la N-azépane-2-ylidène-N′-(2-chloro-phényl)-hydrazine avec de la 7-méthoxy-3,4,5,6-tétrahydro-2H-azépine au moment du chauffage.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41052-75-9
Formule moléculaire C6H8Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 179.04
Numéro MDL MFCD00012928
Clé InChI ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hcl, 2-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, 2-chlorophenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2-chlorophenyl-, monohydrochloride, 2-chlorophenylhydrazinehydrochloride
CID PubChem 443287
ChEBI CHEBI:1046
Nom IUPAC (2-chlorophényl)hydrazine;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼201°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3699381
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 179.05
Pourcentage de pureté 97%