Learn More
Chlorhydrate de 2-chlorophénylhydrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride is used to study intrinsic resistance of Mycobacterium smegmatis to fluoroquinolones, used for treatment of Mycobacterium tuberculosis. It may be used in pyrazoline synthesis. It can be used to produce N-azepan-2-ylidene-N'-(2-chloro-phenyl)-hydrazine with 7-methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine at heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate de 2-Chlorophénylhydrazine est utilisé pour étudier la résistance intrinsèque de Mycobacterium smegmatis aux fluoroquinolones, utilisées pour le traitement de Mycobacterium tuberculosis. Il peut être utilisé dans la synthèse de la pyrazoline. Il peut être utilisé pour produire de la N-azépane-2-ylidène-N′-(2-chloro-phényl)-hydrazine avec de la 7-méthoxy-3,4,5,6-tétrahydro-2H-azépine au moment du chauffage.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride |
| Point de fusion | ∼201°C (decomposition) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3699381 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 179.05 |
| Pourcentage de pureté | 97% |