Learn More
(2-Chloropropan-2-yl)benzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Chloropropan-2-yl)benzene |
| CAS | 934-53-2 |
| Formule moléculaire | C9 H11 Cl |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (2-Chloropropan-2-yl)benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11Cl/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(Cl)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-chloropropan-2-ylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.637 |
| Poids de la formule | 154.055 |