Learn More
2-Chloropropane-2-d1, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloropropane-2-D |
| CAS | 53778-42-0 |
| Formule moléculaire | C3 D H6 Cl |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Propane-2-d, 2-chloro- (7 CI, 9 CI), 2-Chloro-2-deuteriopropane, 2-Deutero-2-chloropropane, 2-Chloropropane-2-d1, 2-Chloropropane-2-d, 2-Chloropropane-2-D |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D |
| SMILES | [2 H]C(C)(C)Cl |
| Nom IUPAC | 2-chloro-2-deutéropropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 79.5468 |
| Poids de la formule | 79.0299 g/mol |
| Afficher plus |