Learn More
2-Chloropropane, TRC
Code produit 30349785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30349785 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37920550ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropropane (Isopropylchloride)
CAS 75-29-6
Formule moléculaire C3 H7 Cl
Quantité 50 mL
Synonyme Propane, 2-chloro- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloropropane (ACI), 2-Propyl chloride, Chlorodimethylmethane, Isoprid, Isopropyl chloride, LBL 2, Narcosop, R 280da, sec-Propyl chloride
Formule InChI InChI=1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
SMILES CC(C)Cl
Nom IUPAC 2-chloropropane
Poids moléculaire (g/mol) 78.54
Poids de la formule 78.0236