Learn More
Ester 2-méthyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yle de l'acide 2-chloropropanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester |
| CAS | 1043932-31-5 |
| Formule moléculaire | C9H9ClO3S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1 |
| Nom IUPAC | 2-cloropropanoato de 2-metil-4-tioxo-4H-piran-3-ilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.68 |
| Poids de la formule | 232 |