Learn More
Ester 2-méthyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yle de l'acide 2-chloropropanoïque, TRC
Code produit 30362552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362552 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362552 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37780525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester
CAS 1043932-31-5
Formule moléculaire C9H9ClO3S
Quantité 25 mg
Synonyme 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI)
Formule InChI InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3
SMILES S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1
Nom IUPAC 2-cloropropanoato de 2-metil-4-tioxo-4H-piran-3-ilo
Poids moléculaire (g/mol) 232.68
Poids de la formule 232