Learn More
Acide 2-chloropropanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloropropanoic acid |
| CAS | 598-78-7 |
| Formule moléculaire | C3H5ClO2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Chloropropionic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC(Cl)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-chloropropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.52 |
| Poids de la formule | 107.9978 |