Learn More
2-chloropropène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358775
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358775 25 g 25g
11348775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12374.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 557-98-2 | C3H5Cl | 76.523 g/mol
2-Chloropropene is used in measurement of photoionization cross sections of allyl and 2-propenyl radicals to form C3H5+ by tunable vacuum ultraviolet synchrotron radiation coupled with photofragment translational spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloropropène est utilisé dans la mesure des sections transversales de photo-ionisation des radicaux allyle et 2-propényle pour former C3H5+ par rayonnement synchrotron ultraviolet accordable sous vide associé à la spectroscopie traductionnelle par photofragment.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est comprise entre 2 et 8°C. Conserver sous gaz inerte. Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-98-2
Formule moléculaire C3H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 76.523
Numéro MDL MFCD00000859
Clé InChI PNLQPWWBHXMFCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloropropene, 1-propene, 2-chloro, isopropenyl chloride, 2-chloropropylene, 2-chloro-1-propene, beta-chloropropene, beta-chloropropylene, propene, 2-chloro, unii-50txn55e4a, 2-chloro propylene
CID PubChem 11203
Nom IUPAC 2-chloroprop-1-ène
SMILES CC(=C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropropene
Point de fusion -138°C
Densité 0.899
Point d’ébullition 22°C to 23°C
Point d’éclair −34°C (−29°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.3939
Quantité 25 g
Numéro UN UN2456
Beilstein 1361376
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 76.53
Pourcentage de pureté 99%