Learn More
Acide (+/-)-2-Chloropropionique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329639 100 g 100g
11405283 500 g 500g
11415283 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11329639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12860.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-78-7
Formule moléculaire C3H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 108.52
Numéro MDL MFCD00004224
Clé InChI GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-chloropropionic acid, propanoic acid, 2-chloro, propionic acid, 2-chloro, alpha-chloropropionic acid, alpha-monochloropropionic acid, propionic acid, alpha-chloro, .alpha.-chloropropionic acid, propionic acid, .alpha.-chloro, chloropropionic acid, propanoic acid, chloro
CID PubChem 11734
Nom IUPAC acide 2-chloropropanoïque
SMILES CC(Cl)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Chloropropionic acid
Point de fusion -13°C
Densité 1.262
Point d’ébullition 78°C to 80°C (11 mmHg)
Point d’éclair 101°C (213°F)
Indice de réfraction 1.435
Quantité 100 g
Numéro UN UN2511
Beilstein 1720259
Poids de la formule 108.53
Pourcentage de pureté 94%