Learn More
2-chloropyridine-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460168 25 g 25g
15440168 1 g 1g
15450168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53399.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36404-88-3 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36404-88-3
Formule moléculaire C6H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.554
Numéro MDL MFCD01315308
Clé InChI KHPAGGHFIDLUMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3-formylpyridine, 2-chloronicotinaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, chloro-2-formyl-3-pyridine, 2-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-pyridinecarbaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxyaldehyde, 2-chloro-pyridin-3-carbaldehyde
CID PubChem 737607
Nom IUPAC 2-chloropyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Point de fusion 50°C to 54°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 141.56
Pourcentage de pureté 98%