Learn More
2-chloropyridine-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444530 5 g 5g
11434530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444530 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50098.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 101066-61-9 | C6H4ClNO | 141.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101066-61-9
Formule moléculaire C6H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.55
Numéro MDL MFCD06651557
Clé InChI UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
CID PubChem 2762994
Nom IUPAC 2-chloropyridine-4-carbalaldéhyde
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
Point de fusion 46°C to 49°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 141.56
Pourcentage de pureté 97%