Learn More
2-Chloropyridine-4-carboxamide, 98+ %
Code produit 11424340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424340 5 g 5g
11414340 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424340 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25769.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100859-84-5
Formule moléculaire C6H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.569
Numéro MDL MFCD00221401
Clé InChI DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
CID PubChem 2800022
Nom IUPAC 2-chloropyridine-4-carboxamide
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyridine-4-carboxamide
Point de fusion 201°C to 203°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté ≥98%