Learn More
Acide 2-chloropyridine-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368756
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368756 5 g 5g
11358756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19449.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 6313-54-8 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6313-54-8
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.55
Numéro MDL MFCD00191402
Clé InChI QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroisonicotinic acid, 2-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-isonicotinic acid, 2-chloro isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinyl carboxylic acid, 2-chlorisonicotins, pubchem2598, 2-chloroisonicotinic acid,, 4-carboxy-2-chloropyridine
CID PubChem 236985
Nom IUPAC Acide 2-chloropyridine-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
Point de fusion 230°C to 232°C
Quantité 5 g
Beilstein 115861
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 98%