Learn More
2-chloropyridine-4-méthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464530 5 g 5g
11454530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464530 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50099.06
CAS: 100704-10-7 | Molecular Formula: C6H6ClNO | Molecular Weight: 143.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100704-10-7
Formule moléculaire C6H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 143.57
Numéro MDL MFCD06858767
Clé InChI UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol
CID PubChem 7062237
Nom IUPAC (2-chloropyridine-4-yl)méthanol
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyridine-4-methanol
Point de fusion 64°C to 66°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 143.57
Pourcentage de pureté 97%