Learn More
2-chloropyridine-5-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461848 5 g 5g
15471848 250 mg 250mg
15451848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55550.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23100-12-1 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloropyridine-5-carboxaldéhyde est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23100-12-1
Formule moléculaire C6H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.554
Numéro MDL MFCD03095223
Clé InChI AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloronicotinaldehyde, 2-chloropyridine-5-carbaldehyde, 2-chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-chloro-5-formylpyridine, 6-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, 6-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-5-pyridine carbaldehyde, 6-chloro-pyridin-3-carbaldehyde, 2-chloro-5-pyridinecarboxaldehyde
CID PubChem 2764053
Nom IUPAC 6-chloropyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC=C1C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde
Point de fusion 77°C to 81°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 141.56
Pourcentage de pureté 96%