Learn More
Acide 2-chloropyrimidine-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10285604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10285604 5 g Flacon en verre ambré 5g
10492254 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10285604 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08498DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 149849-92-3
Formule moléculaire C5H3ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.541
Numéro MDL MFCD06739041
Clé InChI YMDSUQSBJRDYLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloropyrimidine-4-carboxylicacid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro, 4-carboxy-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid, pubchem21879, acmc-209d3c, ksc497g7f, 2-chloropyrimidin-4-carboxylic acid, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylicacid
CID PubChem 22135751
Nom IUPAC acide 2-chloropyrimidine-4-carboxylique
SMILES C1=CN=C(N=C1C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 158.54
Pourcentage de pureté 97%