Learn More
2-Chloropyrimidine-5-ester pinacol dʼacide boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408676 5 g 5g
15418676 250 mg 250mg
15498666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15408676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64052.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1003845-08-6 | Molecular Formula: C10H14BClN2O2 | Molecular Weight: 240.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003845-08-6
Formule moléculaire C10H14BClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.49
Numéro MDL MFCD11856048
Clé InChI VLAPDEKXZLRRKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-5-chloro-2-pyrimidyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-chloranyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 51341943
Nom IUPAC 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Beilstein 15622160
Poids de la formule 240.49
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide