Learn More
2-chloropyrimidine-5-chlorure de sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10892261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10892261 1 g Flacon en verre -
10656660 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10892261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429630010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 98026-88-1 | C4H2Cl2N2O2S | 213.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98026-88-1
Formule moléculaire C4H2Cl2N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 213.03
Numéro MDL MFCD06657208
Clé InChI DMAOAJYJIATWJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-pyrimidine-5-sulfonyl chloride, 2-chloropyrimidine-5-sulfonylchloride, 2-chloro-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 5-pyrimidinesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine-5-sulfonylchloride
CID PubChem 43244366
Nom IUPAC 2-chloropyrimidine-5-chlorure de sulfonyle
SMILES ClC1=NC=C(C=N1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64.0°C to 67.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 213.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.