Learn More
2-chloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408356 100 g 100g
11309639 10 g 10g
11498346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15394.22
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1722-12-9 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
2-Chloropyrimidine is a useful reagent in the preparation of antivirals and other biologically active compounds. It was used in the synthesis of 4?-(1,1?-(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2?-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianiline fluorescent dye, biosensor for protein assay, 2-amino-4-heteroarylpyrimidines, cis- and trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chloropyrimidine est un réactif utile dans la préparation d’antiviraux et d’autres composés biologiquement actifs. Elle a été utilisée dans la synthèse de colorants fluorescents à base de dianiline 4′-(1,1′-(5-(2-méthoxyphénoxy)-[2,2′-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)), de biocenseurs pour le dosage protéique, et des dérivés des 2-amino-4-hétéroarylpyrimidines, cis- et trans-octahydropyrrolo[2,3] pyridines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. 33,3 mg solubles dans 1 ml d’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1722-12-9
Formule moléculaire C4H3ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 114.53
Numéro MDL MFCD00006060
Clé InChI UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin
CID PubChem 74404
Nom IUPAC 2-chloropyrimidine
SMILES ClC1=NC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyrimidine
Point de fusion 64°C to 67°C
Point d’ébullition 75°C to 76°C (10 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 107171
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. 33.3 mg soluble in 1 mL of alcohol.
Poids de la formule 114.54
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloropyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloropyrimidine