Learn More
2-chloropyrimidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloropyrimidine |
| Point de fusion | 62.0°C to 66.0°C |
| Couleur | Orange à jaune |
| Point d’ébullition | 75.0°C to 76.0°C (10.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 98°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 250 g |
| Poids de la formule | 114.53 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Chloropyrimidine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.