Learn More
2-Chloropyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloropyrimidine |
| CAS | 1722-12-9 |
| Formule moléculaire | C4H3ClN2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Chloro-1,3-pyrimidine, NSC 43544, Pyrimidin-2-yl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1ncccn1 |
| Nom IUPAC | 2-chloropyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.53 |
| Poids de la formule | 113.9985 |