Learn More
2-chloroquinoline-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466240 10 g 10g
11456240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27133.09
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73568-25-9 | C10H6ClNO | 191.614 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73568-25-9
Formule moléculaire C10H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 191.614
Numéro MDL MFCD00130079
Clé InChI SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-3-quinoline carboxaldehyde, 2-chloro-quinoline-3-carbaldehyde, 2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-quinolinecarbaldehyde, acmc-209or9, 2-chloro-3-formylquinoline, ksc494c9n, 2-chloroquinolin-3-carbaldehyde
CID PubChem 690958
Nom IUPAC 2-chloroquinoline-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Point de fusion 148°C to 150°C
Quantité 10 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 191.62
Pourcentage de pureté 98%