Learn More
2-chloroquinoxaline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10745272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10745272 1 g Flacon en verre 1g
10280650 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10745272 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 136190010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1448-87-9 | C8H5ClN2 | 164.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1448-87-9
Formule moléculaire C8H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 164.59
Numéro MDL MFCD00043907
Clé InChI BYHVGQHIAFURIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoxaline, 2-chloro, unii-e9x60z79bg, chloroquinoxaline, quinoxalyl chloride, 2-chloro quinoxaline, 2-chloro-quinoxaline, 2-chloranylquinoxaline, 2-chloro-benzopyrazine, pubchem15447, 2-chloroquinoxaline
CID PubChem 238938
Nom IUPAC 2-chloroquinoxaline
SMILES ClC1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloroquinoxaline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48.0°C to 50.0°C
Couleur Blanc à gris
Point d’ébullition 100.0°C (1.4 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.6
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroquinoxaline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.