Learn More
Acide 2-chlorothiazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10715632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10715632 1 g Flacon en verre 1g
10686810 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10715632 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429550010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5198-87-8 | C4H2ClNO2S | 163.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5198-87-8
Formule moléculaire C4H2ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 163.58
Clé InChI UVYJJJQMZPCYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorothiazole-4-carboxylic acid, 2-chloro-4-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxy-2-chloro-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro, 2chloro-4-thiazolecarboxylic acid
CID PubChem 21803026
Nom IUPAC acide 2-chloro-1,3-thiazole-4-carboxylique
SMILES C1=C(N=C(S1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chlorothiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.