Learn More
2-chlorothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15555236 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15555236 25 g 25g
15535236 1 g 1g
15545236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15555236 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-52-4
Formule moléculaire C3H2ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 119.57
Clé InChI KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
CID PubChem 76429
ChEBI CHEBI:39187
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-thiazole
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorothiazole
Densité 1.3780g/mL
Point d’ébullition 145.0°C to 146.0°C
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.378
Poids de la formule 119.57
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorothiazole, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.