Learn More
2-chlorothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499270 1 g 1g
11409280 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50155.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119.566 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-52-4
Formule moléculaire C3H2ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 119.566
Numéro MDL MFCD00210701
Clé InChI KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
CID PubChem 76429
ChEBI CHEBI:39187
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-thiazole
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorothiazole
Quantité 1 g
Poids de la formule 119.57
Pourcentage de pureté 97%