Learn More
Acide 2-chlorothiophène-3-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorothiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 53935-71-0 |
| Formule moléculaire | C5H3ClO2S |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-Chloro-3-thiophenecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)c1ccsc1Cl |
| Nom IUPAC | Acide 2-chlorothiophène-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.59 |
| Poids de la formule | 161.9542 |