Learn More
2-chlorothiophène, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10635032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10635032 25 mL Flacon en verre 25mL
10489260 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10635032 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 96-43-5
Formule moléculaire C4H3ClS
Poids moléculaire (g/mol) 118.58
Numéro MDL MFCD00005421
Clé InChI GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376
CID PubChem 7299
Nom IUPAC 2-chlorothiophène
SMILES C1=CSC(=C1)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorothiophene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -71.9°C
Couleur Incolore à marron
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 127.0°C to 129.0°C
Point d’éclair 22°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5470 to 1.5490
Quantité 25 mL
Beilstein 17, 32
Gravité spécifique 1.28
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, slightly soluble in chloroform
Poids de la formule 118.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chlorothiophene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.